Learn More
Etil-2-etoxi-1-[[(2'-cianobifenil-4-il) metil] benzimidazol]-7-carboxilato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 1-[(2'-Cyanobiphenyl-4-yl)methyl]-2-ethoxy-1H-benzimidazole-7-carboxylate |
| CAS | 139481-41-7 |
| Fórmula molecular | C26 H23 N3 O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1H-Benzimidazole-7-carboxylic acid, 1-[(2'-cyano[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-2-ethoxy-, ethyl ester, 1-[(2'-Cyano-1,1'-biphenyl-4-yl)methyl]-2-ethoxy-7-benzimidazolecarboxylic acid ethyl ester, Ethyl 1-[(2'-cyanobiphenyl-4-yl)-methyl]-2-ethoxybenzimidazole-7-carboxylate, Ethyl 1-[(2'-Cyanobiphenyl-4-yl)methyl]-2-ethoxy-1H-benzimidazole-7-carboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H23N3O3/c1-3-31-25(30)22-10-7-11-23-24(22)29(26(28-23)32-4-2)17-18-12-14-19(15-13-18)21-9-6-5-8-20(21)16-27/h5-15H,3-4,17H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)c1cccc2nc(OCC)n(Cc3ccc(cc3)c4ccccc4C#N)c12 |
| Nombre IUPAC | 3-[[4-(2-cianofenil)fenil]metil]-2-etoxibencimidazol-4-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 425.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 425.1739 |