Learn More
Etil 2-Etoxi-1-((2'-(5-oxo-2,5-dihidro-1,2,4-oxadiazol-3-il)-[1,1'-bifenilo]-4-il)metil)-1H-benzo[d]imidazol-7-carboxilato, TRC
Código de producto. 30138755
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138755 500 mg 500 miligramos
30137588 250 mg 250 miligramos
30007597 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138755 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE678645500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1403474-70-3
Fórmula molecular C27 H24 N4 O5
Peso molecular (g/mol) 484.502
Sinónimo Ethyl 1-[[2'-(2,5-Dihydro-5-oxo-1,2,4-oxadiazol-3-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-2-ethoxy-1H-benzimidazole-7-carboxylate, Azilsartan Kamedoxomil Impurity, Azilsartan Impurity;
Nombre IUPAC etil 2-etoxi-3-[[4-[2-(5-oxo-2H-1,2,4-oxadiazol-3-il)fenil]fenil]metil]benzimidazol-4-carboxilato
SMILES CCOC(=O)c1cccc2nc(OCC)n(Cc3ccc(cc3)c4ccccc4C5=NC(=O)ON5)c12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-Ethoxy-1-((2'-(5-oxo-2,5-dihydro-1,2,4-oxadiazol-3-yl)-[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)-1H-benzo[d]imidazole-7-carboxylate
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H24N4O5/c1-3-34-25(32)21-10-7-11-22-23(21)31(26(28-22)35-4-2)16-17-12-14-18(15-13-17)19-8-5-6-9-20(19)24-29-27(33)36-30-24/h5-15H,3-4,16H2,1-2H3,(H,29,30,33)
Formula Weight (peso de la fórmula) 484.1747