Learn More
2-Etoxi-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-il)bifenil-4-il]metil]-1H-bencimidazol-7-carboxilato de etilo, Mikromol™
Descripción
2-Etoxi-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-il)bifenil-4-il]metil]-1H-bencimidazol-7-carboxilato de etilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Candesartan ethyl ester |
| CAS | 139481-58-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Candesartan ethyl ester |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C26 H24 N6 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Candesartan Cilexetil Imp, A (EP), Candesartan Cilexetil USP Related Compound A, Candesartan Cilexetil USP RC A, Ethyl 2-Ethoxy-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1H-benzimidazole-7-carboxylate, Candesartan Cilexetil Imp. A (EP), Candesartan Cilexetil Related Compound A, Candesartan Cilexetil Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H24N6O3/c1-3-34-25(33)21-10-7-11-22-23(21)32(26(27-22)35-4-2)16-17-12-14-18(15-13-17)19-8-5-6-9-20(19)24-28-30-31-29-24/h5-15H,3-4,16H2,1-2H3,(H,28,29,30,31) |
| SMILES | CCOC(=O)c1cccc2nc(OCC)n(Cc3ccc(cc3)c4ccccc4c5nnn[nH]5)c12 |
| Nombre IUPAC | 2-etoxi-3-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-il)fenil]fenil]metil]benzimidazol-4-carboxilato de etilo |
| Mostrar más |