Learn More
2-Dimetilaminometilen-3-oxobutanoato de etilo, TRC
Código de producto. 30387357
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30387357 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30387357 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE91662525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-Dimethylaminomethylene-3-oxobutanoate
CAS 51145-57-4
Fórmula molecular C9 H15 N O3
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H15NO3/c1-5-13-9(12)8(7(2)11)6-10(3)4/h6H,5H2,1-4H3/b8-6+
SMILES CCOC(=O)\C(=C\N(C)C)\C(=O)C
Nombre IUPAC (2E)-2-(dimetilaminometilideno)-3-oxobutanoato de etilo
Peso molecular (g/mol) 185.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.1052