Learn More
[2-Dietilaminotiocarboxil)]fenilacetato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl [2-Diethylaminothiocarboxyl]phenylacetate |
| CAS | 1076198-04-3 |
| Fórmula molecular | C15H21NO3S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-[(Diethylamino)thioxomethoxy]benzeneacetic Acid Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H21NO3S/c1-4-16(5-2)15(20)19-13-10-8-7-9-12(13)11-14(17)18-6-3/h7-10H,4-6,11H2,1-3H3 |
| SMILES | CCOC(=O)Cc1ccccc1OC(=S)N(CC)CC |
| Nombre IUPAC | 2-[2-(dietilcarbamotioiloxi)fenil]acetato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 295.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 295.1242 |