Learn More
[2-Dietilaminocarboniltio)]fenilacetato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl [2-Diethylaminocarbonylthio]phenylacetate |
| CAS | 1076198-03-2 |
| Fórmula molecular | C15H21NO3S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-[[(Diethylamino)carbonyl]thio]benzeneacetic Acid Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H21NO3S/c1-4-16(5-2)15(18)20-13(14(17)19-6-3)12-10-8-7-9-11-12/h7-11,13H,4-6H2,1-3H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C(SC(=O)N(CC)CC)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 2-(dietilcarbamoilsulfanil)-2-fenilacetato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 295.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 295.1242 |