Learn More
2-(Dietoxifosforil)-2-hidroxiacetato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 2-(Diethoxyphosporyl)-2-hydroxyacetate |
| CAS | 162246-79-9 |
| Fórmula molecular | C8 H17 O6 P |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H17O6P/c1-4-12-7(9)8(10)15(11,13-5-2)14-6-3/h8,10H,4-6H2,1-3H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C(O)P(=O)(OCC)OCC |
| Nombre IUPAC | 2-dietoxifosforil-2-hidroxiacetato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 240.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 240.0763 |