Learn More
Etil 2-ciclohexanonacetato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10566684 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10566684 5 g Frasco de vidrio 5 g
10744565 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10566684 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 118320050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 24731-17-7 | C10H16O3 | 184.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24731-17-7
Fórmula molecular C10H16O3
Peso molecular (g/mol) 184.23
Número MDL MFCD00001638
Clave InChI ZZWSNYNCRUZSPR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 2-2-oxocyclohexyl acetate, ethyl 2-cyclohexanoneacetate, ethyl 2-oxocyclohexaneacetate, ethyl 2-oxocyclohexyl acetate, ethyl 2-cyclohexanone acetate, ethyl-2-cyclohexanone acetate, ethyl 2-oxocyclohexylacetate, cyclohexaneacetic acid, 2-oxo-, ethyl ester, ethyl 2-oxo-cyclohexyl-acetate
PubChem CID 91229
Nombre IUPAC etil 2-(2-oxociclohexil)acetato
SMILES CCOC(=O)CC1CCCCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-cyclohexanoneacetate
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0200g/mL
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (O=)C6H9CH2CO2C2H5
Índice de refracción 1.4570 to 1.4590 (20°C, 589nm)
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.02
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.23
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl 2-cyclohexanoneacetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.