Learn More
2-cianopropanoato de etilo, TRC
Código de producto. 30376627
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30376627 5 g 5 g
30369541 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30376627 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE9077605G
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-Cyanopropanoate
CAS 1572-99-2
Fórmula molecular C21 H26 N2 O
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-Cyanopropanoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-Cyanopropionate, Ethyl alpha-Cyanopropionate, NSC 68508
Fórmula InChI InChI=1S/C21H26N2O/c1-16(13-22(2)3)14-23-20-7-5-4-6-18(20)9-10-19-12-17(15-24)8-11-21(19)23/h4-8,11-12,15-16H,9-10,13-14H2,1-3H3
SMILES CC(CN(C)C)CN1c2ccccc2CCc3cc(C=O)ccc13
Nombre IUPAC 11-[3-(dimetilamino)-2-metilpropil]-5,6-dihidrobenzo[b][1]benzazepina-3-carbaldehído
Peso molecular (g/mol) 322.444
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.205
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.