Learn More
Etil 2-Cianoacrilato, TRC
Código de producto. 30011921
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011921 1 g 1 g
30005105 5 g 5 g
30005230 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011921 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE9056001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7085-85-0
Fórmula molecular C6 H7 N O2
Peso molecular (g/mol) 125.13
Sinónimo 2-Cyano-2-propenoic Acid Ethyl Ester, 2-Cyanoacrylic Acid Ethyl Ester, 910EM, ACE-E 50, ACE-EE, Adhesive 502, Anacure 3020, Loctite E 406, Sicomet 5195, Sicomet 8400, TB 1743, TK 200;
Nombre IUPAC 2-cianoprop-2-enoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C(=C)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-Cyanoacrylate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H7NO2/c1-3-9-6(8)5(2)4-7/h2-3H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.0477