Learn More
ethyl 2-cyanoacetate, Maybridge
Código de producto. 10198204
Cambiar vista
Click to view available options
Frasco de vidrio ámbar; 100 g
Código de producto.
10198204 Frasco de vidrio ámbar; 100 g
1 options
Código de producto. 10198204 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB00844FA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-cyanoacetate
CAS 105-56-6
Densidad 1.0600g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C5H7NO2
Fórmula lineal NCCH2CO2C2H5
Número MDL MFCD00001940
Cantidad 100 g
Sinónimo ethyl cyanoacetate, ethyl cyanacetate, cyanoacetic acid ethyl ester, acetic acid, cyano-, ethyl ester, ethyl cyanoethanoate, cyanoacetic ester, cyanacetate ethyle, usaf kf-25, estere cianoacetico, ethyl cyano acetate
Clave InChI ZIUSEGSNTOUIPT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)CC#N
Nombre IUPAC etilo 2-cianoacetato
Peso molecular (g/mol) 113.12
PubChem CID 7764
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.12
Porcentaje de pureza 97%