Learn More
2-Ciano-4,4-dietoxibutirato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 2-Cyano-4,4-diethoxybutyrate |
| CAS | 52133-67-2 |
| Fórmula molecular | C11 H19 N O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H19NO4/c1-4-14-10(15-5-2)7-9(8-12)11(13)16-6-3/h9-10H,4-7H2,1-3H3 |
| SMILES | CCOC(CC(C#N)C(=O)OCC)OCC |
| Nombre IUPAC | 2-ciano-4,4-dietoxibutanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 229.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 229.1314 |