Learn More
2-ciano-2-etoxiacetato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 2-Cyano-2-ethoxyacetate |
| CAS | 87285-96-9 |
| Fórmula molecular | C7H11NO3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H11NO3/c1-3-10-6(5-8)7(9)11-4-2/h6H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(C#N)C(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | 2-ciano-2-etoxiacetato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 157.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 157.0739 |