Learn More
(2-ciano-2-(2-(3,5-dicloro-4-((4-clorofenil)(ciano)metil)fenil)hidrazono)acetil)carbamato de etilo-13C3,15N2, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Ethyl (2-Cyano-2-(2-(3,5-dichloro-4-((4-chlorophenyl)(cyano)methyl)phenyl)hydrazono)acetyl)carbamate-13C3,15N2 |
| Fórmula molecular | C17 13C3 H14 Cl3 N3 15N2 O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H14Cl3N5O3/c1-2-31-20(30)26-19(29)17(10-25)28-27-13-7-15(22)18(16(23)8-13)14(9-24)11-3-5-12(21)6-4-11/h3-8,14,27H,2H2,1H3,(H,26,29,30)/b28-17+/i17+1,19+1,20+1,26+1,28+1 |
| SMILES | N#CC(C1=C(Cl)C=C(N/[15N]=[13C]([13C]([15NH][13C](OCC)=O)=O)\C#N)C=C1Cl)C2=CC=C(Cl)C=C2 |
| Nombre IUPAC | (E)-(2-ciano-2-(2-(3,5-dicloro-4-((4-clorofenil)(ciano)metil)fenil)hidrazineilideno-1-15N)acetil-13C2)carbamato de etilo-13C-15N |
| Peso molecular (g/mol) | 483.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 482.02 |