Learn More
2-Cloropirimidina-5-carboxilato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15462329
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15462329 5 g 5 g
15472329 250 mg 250 miligramos
15452329 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15462329 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64914.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 89793-12-4 | C7H7ClN2O2 | 186.595 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89793-12-4
Fórmula molecular C7H7ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 186.595
Número MDL MFCD09863164
Clave InChI IEMKQRSOAOPKRJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, 2-chloro-5-ethoxycarbonyl pyrimidine, ethyl-2-chloropyrimidine-5-carboxylate, ethyl 2-chloro-pyrimidine-5-carboxylate, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-chloro-, ethyl ester, ethyl2-chloropyrimidine-5-carboxylate, acmc-209r2w, ksc663i8r, ethyl 2-chloranylpyrimidine-5-carboxylate, 2-chloro-5-pyrimidinecarboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 10487815
Nombre IUPAC 2-cloropirimidina-5-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CN=C(N=C1)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-chloropyrimidine-5-carboxylate
Punto de fusión 52°C to 60°C
Punto de ebullición 80°C (760 mmHg)
Cantidad 5 g
Beilstein 142651
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.6
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido