Learn More
Etilo 2-cloropirimidina-5-carboxilato, 95 %, ACROS Organics™
Código de producto. 15229906 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15229906 250 mg 250 miligramos
15219906 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15229906 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 454142500
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 89793-12-4
Fórmula molecular C7H7ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 186.6
Clave InChI IEMKQRSOAOPKRJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, 2-chloro-5-ethoxycarbonyl pyrimidine, ethyl-2-chloropyrimidine-5-carboxylate, ethyl 2-chloro-pyrimidine-5-carboxylate, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-chloro-, ethyl ester, ethyl2-chloropyrimidine-5-carboxylate, acmc-209r2w, ksc663i8r, ethyl 2-chloranylpyrimidine-5-carboxylate, 2-chloro-5-pyrimidinecarboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 10487815
Nombre IUPAC 2-cloropirimidina-5-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CN=C(N=C1)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-chloropyrimidine-5-carboxylate
Punto de fusión 57°C to 58°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.6
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl 2-chloropyrimidine-5-carboxylate, 95%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.