Learn More
2-cloropiridina-3-carboxilato de etilo, Mikromol™
Código de producto. 30049938
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30049938 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30049938 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0915.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-cloropiridina-3-carboxilato de etilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ethyl 2-chloropyridine-3-carboxylate
CAS 1452-94-4
Nombres de analitos o componentes ethyl 2-chloropyridine-3-carboxylate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C8 H8 Cl N O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Flunixin Meglumine Imp. C (EP), Flunixin USP Related Compound C, Flunixin USP RC C, Ethyl 2-Chloropyridine-3-carboxylate, Flunixin Related Compound C, Flunixin Meglumine Impurity C, Flunixin Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8ClNO2/c1-2-12-8(11)6-4-3-5-10-7(6)9/h3-5H,2H2,1H3
SMILES CCOC(=O)c1cccnc1Cl
Nombre IUPAC 2-Cloropiridina-3-carboxilato de etilo
Peso molecular (g/mol) 185.61
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 185,0244 g/mol