Learn More
2-cloropropionato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloropropionic acid-ethyl ester |
| CAS | 535-13-7 |
| Fórmula molecular | C5 H9 Cl O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Propionic acid, 2-chloro-, ethyl ester (6CI,7CI,8CI), (2RS)-2-Chloropropionic acid ethyl ester, 2-Chloropropanoic acid ethyl ester, Ethyl 2-chloropropanoate, Ethyl 2-chloropropionate, Ethyl α-chloropropionate, NSC 522671 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H9ClO2/c1-3-8-5(7)4(2)6/h4H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C(C)Cl |
| Nombre IUPAC | 2-cloropropanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 136.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.0291 |