Learn More
Ethyl 2-chloropropionate, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 11373037
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11373037 50 g 50 g
11383037 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11373037 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13410.18
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 535-13-7
Fórmula molecular C5H9ClO2
Peso molecular (g/mol) 136.58
Número MDL MFCD00000864
Clave InChI JEAVBVKAYUCPAQ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo ethyl 2-chloropropionate, 2-chloropropionic acid ethyl ester, propanoic acid, 2-chloro-, ethyl ester, ethyl-2-chloropropionate, 2-chloropropionic acid, ethyl ester, ethyl alpha-chloropropionate, ethyl .alpha.-chloropropionate, propionic acid, 2-chloro-, ethyl ester, +-ethyl 2-chloropropionate, ethyl ?-chloropropionate
PubChem CID 10807
Nombre IUPAC ethyl 2-chloropropanoate
SMILES CCOC(=O)C(C)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-chloropropionate
Punto de ebullición 146°C to 149°C
Temperatura de inflamación 38°C (100°F)
Olor Pungent
Cantidad 50 g
Número UN UN2935
Beilstein 773906
Índice Merck 14,3785
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.58
Porcentaje de pureza 97%