Learn More
2-Cloroxazol-4-carboxilato de etilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11355135
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11355135 1 g 1 g
15474117 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11355135 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31521.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 460081-18-9 | Molecular Formula: C6H6ClNO3 | Molecular Weight: 175.568 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 460081-18-9
Fórmula molecular C6H6ClNO3
Peso molecular (g/mol) 175.568
Número MDL MFCD06660120
Clave InChI SYWQOPRAPDMWMC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2763184
Nombre IUPAC 2-cloro-1,3-oxazol-4-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=COC(=N1)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-chlorooxazole-4-carboxylate
Punto de fusión 97°C to 98°C
Cantidad 1 g
Sinónimo ethyl 2-chlorooxazole-4-carboxylate, 2-chlorooxazole-4-carboxylic acid ethyl ester, ethyl2-chlorooxazole-4-carboxylate, ethyl 2-chloroxazole-4-carboxylate, ethyl-2-chlorooxazole-4-carboxylate, 2-chloro-oxazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 4-oxazolecarboxylic acid, 2-chloro-, ethyl ester, 2-chloro-4-oxazolecarboxylic acid ethyl ester, 2-chloro-1,3-ixozole-4-carboxylic acid ethyl ester, hodgetts reagent
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.57
Porcentaje de pureza 95%