Learn More
2-Cloronicotinato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11474257
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11474257 10 g 10 g
11484257 50 g 50 g
11494257 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11474257 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20359.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1452-94-4 | C8H8ClNO2 | 185.607 g/mol
Ethyl 2-chloronicotinate,is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-cloronicotinato de etilo se utiliza como intermediario farmacéutico.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, y en un recipiente bien sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1452-94-4
Fórmula molecular C8H8ClNO2
Peso molecular (g/mol) 185.607
Número MDL MFCD00674129
Clave InChI PMIMPBYTPPRBGD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 2-chloronicotinate, 2-chloronicotinic acid ethyl ester, ethyl-2-chloronicotinate, 2-chloro-nicotinic acid ethyl ester, ethyl 2-chloro-3-pyridinecarboxylate, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-, ethyl ester, 2-chloro-3-pyridinecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 2chloronicotinate, acmc-1brbe, ethyl 2-chloro-nicotinate
PubChem CID 2796614
Nombre IUPAC 2-Cloropiridina-3-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=C(N=CC=C1)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-chloronicotinate
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.61
Porcentaje de pureza 98%