Learn More
Etil 2-(Clorometil)oxazol-5-carboxilato (~90%), TRC
Código de producto. 30387712
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30387712 50 mg
30369707 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30387712 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE90198050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96315-26-3
Fórmula molecular C7H8ClNO3
Peso molecular (g/mol) 189.6
Sinónimo 2-(Chloromethyl)-5-oxazolecarboxylic Acid Ethyl Ester, 2-Chloromethyl-5-ethoxycarbonyloxazole
Nombre IUPAC Etil 2-(clorometil)-1,3-oxazol-5-carboxilato
SMILES CCOC(=O)c1oc(CCl)nc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-(Chloromethyl)oxazole-5-carboxylate
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8ClNO3/c1-2-11-7(10)5-4-9-6(3-8)12-5/h4H,2-3H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.0193