Learn More
2-Clorobenzoato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499402
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11499402 25 g 25 g
11409412 100 g 100 g
11419412 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11499402 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10141.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7335-25-3 | C9H9ClO2 | 184.62 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7335-25-3
Fórmula molecular C9H9ClO2
Peso molecular (g/mol) 184.62
Número MDL MFCD00016338
Clave InChI RETLCWPMLJPOTP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chlorobenzoic acid ethyl ester, ethyl o-chlorobenzoate, benzoic acid, 2-chloro-, ethyl ester, ethyl-2-chlorobenzoate, ethyl2-chlorobenzoate, pubchem3703, acmc-1bfxj, ethyl 2-chloranylbenzoate, chlorobenzoic acid ethyl ester, ksc498a5r
PubChem CID 81783
Nombre IUPAC 2-clorobenzoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CC=CC=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-chlorobenzoate
Densidad 1.194
Punto de ebullición 243°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.524
Cantidad 25 g
Beilstein 2207359
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.62
Porcentaje de pureza 98%