Learn More
Ethyl 2-chlorobenzoate 98%, ACROS Organics™
Código de producto. 10485655 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
100g; frasco de vidrio
Código de producto.
10485655 100g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10485655 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 392981000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-chlorobenzoate
CAS 7335-25-3
Color De incoloro a amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C9H9ClO2
Fórmula lineal ClC6H4C(O)OCH2CH3
Índice de refracción 1.5220 to 1.5240 (20°C, 589nm)
Número MDL MFCD00016338
Cantidad 100 g
Sinónimo 2-chlorobenzoic acid ethyl ester, ethyl o-chlorobenzoate, benzoic acid, 2-chloro-, ethyl ester, ethyl-2-chlorobenzoate, ethyl2-chlorobenzoate, pubchem3703, acmc-1bfxj, ethyl 2-chloranylbenzoate, chlorobenzoic acid ethyl ester, ksc498a5r
Clave InChI RETLCWPMLJPOTP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1=CC=CC=C1Cl
Nombre IUPAC 2-clorobenzoato de etilo
Peso molecular (g/mol) 184.62
PubChem CID 81783
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.62
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Liquid