Learn More
2-Cloroacetoacetato de etilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11478667
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11478667 500 g 500 g
11468667 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11478667 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19810.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 609-15-4 | C6H9ClO3 | 164.59 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 609-15-4
Fórmula molecular C6H9ClO3
Peso molecular (g/mol) 164.59
Número MDL MFCD00009141
Clave InChI RDULEYWUGKOCMR-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 11858
Nombre IUPAC etilo 2-cloro-3-oxobutanoato
SMILES CCOC(=O)C(Cl)C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-chloroacetoacetate
Punto de fusión <-80°C
Densidad 1.182
Punto de ebullición 200°C
Temperatura de inflamación 54°C (180°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.96
Índice de refracción 1.4425
Cantidad 500 g
Beilstein 774278
Sinónimo ethyl 2-chloroacetoacetate, 2-chloroacetoacetic acid ethyl ester, butanoic acid, 2-chloro-3-oxo-, ethyl ester, ethyl alpha-chloroacetoacetate, ethyl-2-chloracetoacetate, 2-chloro-3-oxobutyric acid ethyl ester, ethyl2-chloroacetoacetate, 2-chloro-3-oxobutanoic acid, ethyl ester, ethyl2-chloro-3-oxobutanoate, ethyl 2-chloro-3-oxobutyrate
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.59
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido