Learn More
Etil 2-cloroacetoacetato, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10520413 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10520413 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10361213 1 L Frasco de vidrio 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10520413 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 376312500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 609-15-4 | C6H9ClO3 | 164.59 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 609-15-4
Fórmula molecular C6H9ClO3
Peso molecular (g/mol) 164.59
Número MDL MFCD00009141
Clave InChI RDULEYWUGKOCMR-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 11858
Nombre IUPAC etilo 2-cloro-3-oxobutanoato
SMILES CCOC(=O)C(Cl)C(C)=O
Spécification
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-chloroacetoacetate
Punto de fusión -80°C
Color Amarillo
Densidad 1.1900g/mL
Punto de ebullición 200°C
Temperatura de inflamación 54°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3COCH(Cl)CO2C2H5
Índice de refracción 1.4410 to 1.444
Cantidad 250 mL
Gravedad específica 1.19
Sinónimo ethyl 2-chloroacetoacetate, 2-chloroacetoacetic acid ethyl ester, butanoic acid, 2-chloro-3-oxo-, ethyl ester, ethyl alpha-chloroacetoacetate, ethyl-2-chloracetoacetate, 2-chloro-3-oxobutyric acid ethyl ester, ethyl2-chloroacetoacetate, 2-chloro-3-oxobutanoic acid, ethyl ester, ethyl2-chloro-3-oxobutanoate, ethyl 2-chloro-3-oxobutyrate
Información de solubilidad Solubility in water: 17g/L (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.59
Porcentaje de pureza 90%
Forma física Líquido
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.