Learn More
2-Cloro-5-piridillglioxilato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439280
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11439280 1 g 1 g
11449280 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11439280 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50157.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 902837-55-2 | Molecular Formula: C9H8ClNO3 | Molecular Weight: 213.617 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 902837-55-2
Fórmula molecular C9H8ClNO3
Peso molecular (g/mol) 213.617
Número MDL MFCD07781188
Clave InChI HRFPVENOVYSKHE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 6-chloro-3-pyridylglyoxylate, ethyl 2-6-chloropyridin-3-yl-2-oxoacetate, ethyl 2-chloro-5-pyridylglyoxylate, ethyl 6-chloropyridin-3-yl oxo acetate, ethyl6-chloro-3-pyridylglyoxylate, ethyl 6-chloro-3-pyridinyl oxoacetate, 6-chloro-3-pyridylglyoxylic acid ethyl ester, ethyl 2-6-chloro 3-pyridyl-2-oxoacetate
PubChem CID 42553168
Nombre IUPAC 2-(6-cloropiridin-3-il)-2-oxoacetato de etilo
SMILES CCOC(=O)C(=O)C1=CN=C(C=C1)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-chloro-5-pyridylglyoxylate
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.62
Porcentaje de pureza 97%