Learn More
2-Cloro-4-metilpirimidina-5-carboxilato de etilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15496306
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15496306 1 g 1 g
15406316 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15496306 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61158.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 188781-08-0 | C8H9ClN2O2 | 200.622 g/mol
It is an active pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un intermedio farmacéutico de activos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco, seco y ventilado. Garantiza una ventilación adecuada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 188781-08-0
Fórmula molecular C8H9ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 200.622
Número MDL MFCD03425963
Clave InChI XJNJPQSXRUJCIB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-4-methyl-pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-chloro-4-methyl-, ethyl ester, 2-chloro-5-ethoxycarbonyl-4-methylpyrimidine, ethyl2-chloro-4-methylpyrimidine-5-carboxylate, 2-chloro-4-methyl-5-pyrimidinecarboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 21220624
Nombre IUPAC 2-cloro-4-metilpirimidina-5-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CN=C(N=C1C)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-chloro-4-methylpyrimidine-5-carboxylate
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.62
Porcentaje de pureza 95%