Learn More
2-Cloro-4,4,4-trifluoroacetoacetato de etilo, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11475926
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11475926 5 g 5 g
11485926 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11475926 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22270.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 363-58-6 | C6H6ClF3O3 | 218.56 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 363-58-6
Fórmula molecular C6H6ClF3O3
Peso molecular (g/mol) 218.56
Número MDL MFCD00041540
Clave InChI YVWUNJVPOCYLIM-VKHMYHEASA-N
Sinónimo ethyl 2-chloro-4,4,4-trifluoroacetoacetate, ethyl 2-chloro-3-keto-4,4,4-trifluorobutyrate, ethyl 2-chloro-4,4,4-trifluoro-3-oxobutyrate, 2-chloro-4,4,4-trifluoro-3-oxo-butyric acid ethyl ester, 2-chloro-4,4,4-trifluoroacetoacetic acid ethyl ester, butanoic acid, 2-chloro-4,4,4-trifluoro-3-oxo-, ethyl ester, zlchem 1230, acmc-1cs5z, ethyl chlorotrifluoroacetoacetate, ethyl 2-chloro-3-keto-trifluorobutyrate
PubChem CID 2737165
Nombre IUPAC 2-cloro-4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoato de etilo
SMILES CCOC(=O)[C@@H](Cl)C(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-chloro-4,4,4-trifluoroacetoacetate
Densidad 1.39
Punto de ebullición 67°C to 71°C (35 mmHg)
Temperatura de inflamación 67°C (153°F)
Índice de refracción 1.39
Cantidad 5 g
Número UN UN1760
Beilstein 1787023
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.56
Porcentaje de pureza 94%