Learn More
Etil 2-cloro-2-(hidroxiimino)acetato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10366924 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10366924 5 g Frasco de vidrio 5 g
10182854 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10366924 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 398740050
Solicitar formato a granel o personalizado
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 14337-43-0 | C4H6ClNO3 | 151.55 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14337-43-0
Fórmula molecular C4H6ClNO3
Peso molecular (g/mol) 151.55
Número MDL MFCD00010209
Clave InChI UXOLDCOJRAMLTQ-UTCJRWHESA-N
Sinónimo ethyl 2-chloro-2-hydroxyimino acetate, 2-chloro-2-hydroxyiminoacetic acid ethyl ester, ethyl chlorooximinoacetate, ethyl chloro oximido acetate, ethyl chlorooximidoacetate, z-ethyl 2-chloro-2-hydroxyimino acetate, chloro oxime, ethyl 2z-2-chloro-2-hydroxyimino acetate, e-ethyl 2-chloro-2-hydroxyimino acetate, ethyl 2z-chloro hydroxyimino ethanoate
PubChem CID 9576005
Nombre IUPAC etilo (2Z)-2-cloro-2-hidroxiiminoacetato
SMILES CCOC(=O)C(\Cl)=N\O
Spécification
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-chloro-2-(hydroxyimino)acetate
Punto de fusión 70°C to 76°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.55
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl 2-chloro-2-(hydroxyimino)acetate
Mention d'avertissement
  • Peligro
Catégorie de danger
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Mention de danger
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Conseils de prudence
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.