Learn More
2-Cloro-2-formilacetato de etilo, grado técnico, suspensión al 5 % en benceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 2-Chloro-2-formylacetate |
| CAS | 33142-21-1 |
| Fórmula molecular | C5 H7 Cl O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2-Chloro-3-oxo-propanoic Acid Ethyl Ester, 2-Chloro-3-oxopropanoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-Chloro-2-formylacetate, Ethyl α-Formyl-α-chloroacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H7ClO3/c1-2-9-5(8)4(6)3-7/h3-4H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C(Cl)C=O |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-3-oxopropanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 150.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.0084 |
| Mostrar más |