Learn More
Acetato de etil 2-cloro-2-(2-(4-metoxifenil)hidrazono, TRC
Código de producto. 30456444
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30456444 500 mg 500 miligramos
30449620 100 mg -
30453565 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30456444 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCZ346018500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27143-07-3
Fórmula molecular C11H13N2O3Cl
Peso molecular (g/mol) 256.68
Nombre IUPAC acetato de etil 2-cloro-2-[(4-metoxifenil)hidrazilideno]
SMILES CCOC(=O)C(=NNc1ccc(OC)cc1)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-Chloro-2-(2-(4-methoxyphenyl)hydrazono)acetate
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H13ClN2O3/c1-3-17-11(15)10(12)14-13-8-4-6-9(16-2)7-5-8/h4-7,13H,3H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.0615