Learn More
Etil 2-cloro-2-(2-(4-clorofenil)hidrazo)acetato, TRC
Código de producto. 30384786
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30384786 100 mg
30372006 10 mg
30368813 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30384786 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE903738100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27143-09-5
Fórmula molecular C10H10Cl2N2O2
Peso molecular (g/mol) 261.1
Sinónimo 2-Chloro-2-[[(4-chlorophenyl)amino]imino]acetic Acid Ethyl Ester, Ethyl (4-chlorophenylhydrazono)chloromethylcarboxylate, Ethyl 2-chloro-2-[N'-(4-chlorophenyl)hydrazono]acetate
SMILES CCOC(=O)\C(=N\Nc1ccc(Cl)cc1)\Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-chloro-2-(2-(4-chlorophenyl)hydrazono)acetate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10Cl2N2O2/c1-2-16-10(15)9(12)14-13-8-5-3-7(11)4-6-8/h3-6,13H,2H2,1H3/b14-9-
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.0119