Learn More
2-Cloracetoacetato de etilo, TRC
Código de producto. 30379212
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30379212 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30379212 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE9034855G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-Chloracetoacetate
CAS 609-15-4
Fórmula molecular C6H9ClO3
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-Chloro-3-oxobutanoic Acid Ethyl Ester, 2-Chloro-3-oxobutyric Acid Ethyl Ester, 2-Chloroacetoacetic Acid Ethyl Ester, A 21960, Ethyl 2-chloro-3-oxobutanoate, Ethyl 2-Chloro-3-oxobutyrate, Ethyl alpha-Chloroacetoacetate, Ethyl alpha-Chloroacetylacetate, NSC 78426
Fórmula InChI InChI=1S/C6H9ClO3/c1-3-10-6(9)5(7)4(2)8/h5H,3H2,1-2H3
SMILES CCOC(=O)C(Cl)C(=O)C
Peso molecular (g/mol) 164.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.024