Learn More
2-Carboxipropionato de etilo (> 85%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 2-Carboxypropionate |
| CAS | 2985-33-3 |
| Fórmula molecular | C6H10O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2-Methylpropanedioic Acid 1-Ethyl Ester, Methylmalonic Acid Ethyl Ester, Methylpropanedioic Acid Monoethyl Ester, Methylpropanedioic Acid Monoethyl Ester, 2-(Ethoxycarbonyl)propionic Acid, 2-Methyl-3-oxo-3-ethoxypropanoic Acid, 2-Methylmalonic Acid Monoethyl Ester, 3-Ethoxy-2-methyl-3-oxopropanoic Acid, Ethyl 2-Carboxypropionate, Ethyl Hydrogen 2-Methylmalonate, Ethyl Hydrogen Methylmalonate, Methylmalonic Acid Monoethyl Ester, Monoethyl 2-Methylmalonate, Monoethyl Methylmalonate, Monoethyl Methylpropanedioate, NSC 165647 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10O4/c1-3-10-6(9)4(2)5(7)8/h4H,3H2,1-2H3,(H,7,8) |
| SMILES | CCOC(=O)C(C)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-etoxi-2-metil-3-oxopropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 146.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 146.0579 |