Learn More
2-Butinoato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11329899
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11329899 1 g 1 g
11339899 5 g 5 g
11349899 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11329899
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B25370.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4341-76-8 | C6H8O2 | 112.128 g/mol
Ethyl 2-butynoate is used as a precursor for the synthesis of 3-ethyl, 1-methyl 1-(2-nitrophenyl)-cyclopent-3-ene-1,3-dicarboxylate, alkenylsilanols and tricyclic aziridine derivatives. It acts as a methanogenesis inhibitor. As an electron deficient alkyne derivative, it plays a vital role in the preparation of 1,3-dienes catalyzed by rhodium(I)/H8-BINAP complex.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-butinoato de etilo se utiliza como precursor para la síntesis de 3-etil, 1-metil 1-(2-nitrofenil)-ciclopent-3-eno-1,3-dicarboxilato, alquenilsilanoles y derivados de la aziridina tricíclicos. Actúa como inhibidor de la metanogénesis. Como derivado de alquinos con deficiencia de electrones, desempeña un papel vital en la preparación de 1,3-dienos catalizados por el complejo rodio(I)/H8-BINAP.
Solubilidad
Miscible en agua, cloroformo y acetato de etilo.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes, bases y ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4341-76-8
Fórmula molecular C6H8O2
Peso molecular (g/mol) 112.128
Número MDL MFCD00015182
Clave InChI FCJJZKCJURDYNF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 2-butynoate, ethyl tetrolate, 2-butynoic acid ethyl ester, but-2-ynoic acid ethyl ester, 2-butynoic acid, ethyl ester, tetrolic acid ethyl ester, ethyl-2-butynoate, ethyl 3-methylpropiolate, acmc-1aeo2, ethyl 1-propynecarboxylate
PubChem CID 78043
Nombre IUPAC etilo but-2-inoato
SMILES CCOC(=O)C#CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-butynoate
Densidad 0.967
Punto de ebullición 163°C
Temperatura de inflamación 58°C (127°F)
Olor Characteristic
Fórmula lineal CH3C≡CCO2CH2CH3
Índice de refracción 1.438
Cantidad 1 g
Número UN UN3272
Beilstein 1744948
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Miscible with water,chloroform and ethyl acetate.
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.13
Porcentaje de pureza 98%