Learn More
Etil 2-bromovalato, TRC
Código de producto. 30133460
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133460 10 g 10 g
30134633 25 g 25 g
30005574 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133460 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE90055010G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 615-83-8
Fórmula molecular C7H13BrO2
Peso molecular (g/mol) 209.081
Sinónimo Ethyl α-Bromovalerate, NSC 8865, 2-Bromopentanoic Acid Ethyl Ester;
Nombre IUPAC etil 2-bromopentanoato
SMILES CCCC(Br)C(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-Bromovalerate
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H13BrO2/c1-3-5-6(8)7(9)10-4-2/h6H,3-5H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.0099