Learn More
2-Bromovalerato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11497206
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11497206 25 g 25 g
11407216 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11497206 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25530.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 615-83-8 | C7H13BrO2 | 209.083 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 615-83-8
Fórmula molecular C7H13BrO2
Peso molecular (g/mol) 209.083
Número MDL MFCD00000159
Clave InChI ORSIRXYHFPHWTN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 79071
Nombre IUPAC etil 2-bromopentanoato
SMILES CCCC(C(=O)OCC)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-bromovalerate
Densidad 1.226
Punto de ebullición 190°C to 192°C
Temperatura de inflamación 77°C (170°F)
Índice de refracción 1.448
Cantidad 25 g
Número UN UN3265
Beilstein 1098901
Sinónimo ethyl 2-bromovalerate, ethyl2-bromovalerate, ethyl .alpha.-bromovalerate, pentanoic acid, 2-bromo-, ethyl ester, 2-bromovaleric acid ethyl ester, 2-bromopentanoic acid ethyl ester, 2-bromo-pentanoic acid ethyl ester, pentanoic acid, bromo-, ethyl ester, ethyl bromovalerate, ethyl-2bromovalerate
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.09
Porcentaje de pureza 97%