Learn More
2-Bromotiazol-5-carboxilato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15451258
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15451258 5 g 5 g
15461258 250 mg 250 miligramos
15441258 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15451258 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55109.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 41731-83-3 | C6H6BrNO2S | 236.08 g/mol
Ethyl 2-bromothiazole-5-carboxylate is used in medicine, pharmaceutical intermediate
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-bromotiazol-5-carboxilato de etilo se utiliza como intermediario en medicina y productos farmacéuticos.
Solubilidad
Miscible es agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41731-83-3
Fórmula molecular C6H6BrNO2S
Peso molecular (g/mol) 236.08
Número MDL MFCD00463837
Clave InChI KTYIFXLNIMPSKI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3614103
Nombre IUPAC 2-bromo-1,3-tiazol-5-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CN=C(Br)S1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-bromothiazole-5-carboxylate
Densidad 1.581
Punto de ebullición 216°C to 217°C
Temperatura de inflamación 110°C (230°F)
Índice de refracción 1.553
Cantidad 5 g
Sinónimo ethyl 2-bromothiazole-5-carboxylate, 2-bromo-thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-bromo-5-thiazolecarboxylate, 2-bromothiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 2-bromo-5-ethoxycarbonyl thiazole, ethyl-2-bromothiazole-5-carboxylate, ethyl2-bromo-5-thiazolecarboxylate, ethyl2-bromothiazole-5-carboxylate, pubchem13480, acmc-1ambg
Información de solubilidad Miscible is water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.08
Porcentaje de pureza 98%