Learn More
Etil 2-bromopropionato, TRC
Código de producto. 30383509
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30383509 25 g
30384035 5 g
30380981 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30383509 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE90047025G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 535-11-5
Fórmula molecular C5H9BrO2
Peso molecular (g/mol) 181.03
Sinónimo Ethyl DL-2-bromopropionate, Ethyl dl-alpha-bromopropionate, Ethyl alpha-bromopropanoate, Ethyl alpha-bromopropionate, NSC 6753, alpha-Bromopropionic Acid Ethyl Ester, (±)-2-Bromopropanoic Acid Ethyl Ester, (±)-2-Bromopropionic Acid Ethyl Ester, (±)-Ethyl alpha-bromopropionate, 2-Bromopropanoic Acid Ethyl Ester, 2-Bromopro pionic Acid Ethyl Ester, Ethyl (±)-2-bromopropionate, Ethyl 2-bromopropanoate, alpha-bromopropionic Acid Ethyl Ester, 2-Bromopropionic Acid Ethyl Ester
Nombre IUPAC etil 2-bromopropanoato
SMILES CCOC(=O)C(C)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-Bromopropionate
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H9BrO2/c1-3-8-5(7)4(2)6/h4H,3H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.9786