Learn More
2-Bromopropionato de etilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11469762
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11469762 500 g 500 g
11448950 50 g 50 g
11458950 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11469762 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10820.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 535-11-5 | C5H9BrO2 | 181.03 g/mol
It’s an important organic intermediate can be used in agrochemical, pharmaceutical synthesis and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un importante intermedio orgánico que puede utilizarse en agroquímicos, síntesis farmacéutica y colorantes.
Solubilidad
No miscible en agua. Soluble en alcohol y éter.
Notas
Almacenar en la oscuridad y alejado de agentes oxidantes y ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 535-11-5
Fórmula molecular C5H9BrO2
Peso molecular (g/mol) 181.03
Número MDL MFCD00000144
Clave InChI ARFLASKVLJTEJD-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo ethyl 2-bromopropionate, ethyl alpha-bromopropionate, ethyl-2-bromopropionate, 2-bromopropanoic acid ethyl ester, propanoic acid, 2-bromo-, ethyl ester, alpha-bromopropionic acid ethyl ester, ethyl a-bromopropionate, dl-ethyl 2-bromopropionate, 2-bromopropionic acid ethyl ester, ethyl alpha-bromopropanoate
PubChem CID 79040
Nombre IUPAC etil 2-bromopropanoato
SMILES CCOC(=O)C(C)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-bromopropionate
Densidad 1.391
Punto de ebullición 158°C to 160°C
Temperatura de inflamación 51°C (123°F)
Índice de refracción 1.446
Cantidad 500 g
Número UN UN1992
Beilstein 773920
Índice Merck 14,3772
Información de solubilidad Immiscible in water. Soluble in alcohol and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.03
Porcentaje de pureza ≥98%