Learn More
2-Bromopropionato de etilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11448950
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11448950 50 g 50 g
11458950 250 g 250 g
11469762 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11448950 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10820.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 535-11-5 | C5H9BrO2 | 181.03 g/mol
It’s an important organic intermediate can be used in agrochemical, pharmaceutical synthesis and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un importante intermedio orgánico que puede utilizarse en agroquímicos, síntesis farmacéutica y colorantes.
Solubilidad
No miscible en agua. Soluble en alcohol y éter.
Notas
Almacenar en la oscuridad y alejado de agentes oxidantes y ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 535-11-5
Fórmula molecular C5H9BrO2
Peso molecular (g/mol) 181.03
Número MDL MFCD00000144
Clave InChI ARFLASKVLJTEJD-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo ethyl 2-bromopropionate, ethyl alpha-bromopropionate, ethyl-2-bromopropionate, 2-bromopropanoic acid ethyl ester, propanoic acid, 2-bromo-, ethyl ester, alpha-bromopropionic acid ethyl ester, ethyl a-bromopropionate, dl-ethyl 2-bromopropionate, 2-bromopropionic acid ethyl ester, ethyl alpha-bromopropanoate
PubChem CID 79040
Nombre IUPAC etil 2-bromopropanoato
SMILES CCOC(=O)C(C)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-bromopropionate
Densidad 1.391
Punto de ebullición 158°C to 160°C
Temperatura de inflamación 51°C (123°F)
Índice de refracción 1.446
Cantidad 50 g
Número UN UN1992
Beilstein 773920
Índice Merck 14,3772
Información de solubilidad Immiscible in water. Soluble in alcohol and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.03
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl 2-bromopropionate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl 2-bromopropionate