Learn More
Etilo (±)-2-bromopropionato-3,3,3-d3, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 2-Bromopropanoate-3,3,3-D3 |
| CAS | 1398066-14-2 |
| Fórmula molecular | C5 D3 H6 Br O2 |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | Ethyl (±)-2-Bromopropionate-3,3,3-d3, Ethyl 2-bromopropanoate-3,3,3-D3, Ethyl 2-bromopropionate-d3, Ethyl α-bromopropionate-β-d3, 2-Bromopropanoic-3,3,3-d3 acid ethyl ester, 2-Bromopropionic-3,3,3-d3 acid ethyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C5H9BrO2/c1-3-8-5(7)4(2)6/h4H,3H2,1-2H3/i2D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C(Br)C(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-3,3,3-trideuteriopropanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 184.0463 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 182.9974 g/mol |
| Mostrar más |