Learn More
2-Bromofenilacetato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11440150
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11440150 1 g 1 g
11430150 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11440150 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50630.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2178-24-7 | C10H11BrO2 | 243.1 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2178-24-7
Fórmula molecular C10H11BrO2
Peso molecular (g/mol) 243.1
Número MDL MFCD00051921
Clave InChI MZQXAVZPEZUJIJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 2-2-bromophenyl acetate, ethyl 2-bromophenylacetate, ethyl 2-bromophenyl acetate, benzeneacetic acid, 2-bromo-, ethyl ester, acmc-20al1y, 2-bromo-phenyl-acetic acid ethyl ester, ethyl o-bromophenylacetate, ethyl-2-bromophenylacetate, ethyl 2-bromo-phenylacetate, ethyl 2-2-bromophenyl-acetate
PubChem CID 2780092
Nombre IUPAC 2-(2-bromofenil)acetato de etilo
SMILES CCOC(=O)CC1=CC=CC=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-bromophenylacetate
Punto de fusión 35°C to 38°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.1
Porcentaje de pureza 98%