Learn More
2-Bromonicotinato de etilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15438987
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15438987 250 mg 250 miligramos
15428987 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15438987 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52335.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 53087-78-8 | C8H8BrNO2 | 230.061 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53087-78-8
Fórmula molecular C8H8BrNO2
Peso molecular (g/mol) 230.061
Número MDL MFCD04113825
Clave InChI QOFKYVXBHUEWBX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 2-bromonicotinate, 2-bromonicotinic acid ethyl ester, 2-bromonicotinic ethyl ester, ethyl 2-bromonicotite, pubchem12886, ethyl 2-bromanylpyridine-3-carboxylate, 2-bromo-nicotinic acid ethyl ester, ethyl 2-bromo-3-pyridinecarboxylate, 2-bromo-3-pyridinecarboxylic acid ethyl ester, 2-bromo-pyridine-3-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 1415877
Nombre IUPAC 2-bromopiridina-3-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=C(N=CC=C1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-bromonicotinate
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.07
Porcentaje de pureza 96%