Learn More
Etil 2-(bromometil)acrilato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15442539
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15442539 1 g 1 g
15462539 250 mg 250 miligramos
15452539 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15442539 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H65384.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 17435-72-2 | C6H9BrO2 | 193.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17435-72-2
Fórmula molecular C6H9BrO2
Peso molecular (g/mol) 193.04
Número MDL MFCD00031518
Clave InChI MTCMFVTVXAOHNQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 2-bromomethyl acrylate, ethyl 2-bromomethyl prop-2-enoate, 2-bromomethyl acrylic acid ethyl ester, ethyl alpha-bromomethyl acrylate, 2-propenoic acid, 2-bromomethyl-, ethyl ester, 2-bromomethyl-acrylic acid ethyl ester, ethyl-2-bromomethylacrylate, ethyl 2-bromomethylacrylate, acmc-1bo78, ksc181c2b
PubChem CID 310620
Nombre IUPAC etil 2-(bromometil)prop-2-enoato
SMILES CCOC(=O)C(=C)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-(bromomethyl)acrylate
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.398 g/mL
Punto de ebullición 38°C (0.8 mmHg)
Temperatura de inflamación 81°C (178°F)
Índice de refracción 1.479
Cantidad 1 g
Beilstein 970108
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.04
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido