Learn More
Etil 2-(bromometil)acrilato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10087292 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10087292 1 g Frasco de vidrio 1 g
10398700 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10087292 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 235360010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 17435-72-2 | C6H9BrO2 | 193.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17435-72-2
Fórmula molecular C6H9BrO2
Peso molecular (g/mol) 193.04
Número MDL MFCD00031518
Clave InChI MTCMFVTVXAOHNQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 2-bromomethyl acrylate, ethyl 2-bromomethyl prop-2-enoate, 2-bromomethyl acrylic acid ethyl ester, ethyl alpha-bromomethyl acrylate, 2-propenoic acid, 2-bromomethyl-, ethyl ester, 2-bromomethyl-acrylic acid ethyl ester, ethyl-2-bromomethylacrylate, ethyl 2-bromomethylacrylate, acmc-1bo78, ksc181c2b
PubChem CID 310620
Nombre IUPAC etil 2-(bromometil)prop-2-enoato
SMILES CCOC(=O)C(=C)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-(bromomethyl)acrylate
Nombre de nota 97%
Densidad 1.3800g/mL
Punto de ebullición 86°C (20.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 81°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH2=C(CH2Br)COOC2H5
Índice de refracción 1.4770 to 1.479
Cantidad 1 g
Fieser 13,322; 14,162
Gravedad específica 1.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.05
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl 2-(bromomethyl)acrylate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.