Learn More
2-Bromoisovalerato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 2-Bromoisovalerate |
| CAS | 609-12-1 |
| Fórmula molecular | C7 H13 Br O2 |
| Cantidad | 2 g |
| Sinónimo | Ethyl 2-Bromoisovalerate, 2-Bromo-3-methylbutanoic Acid Ethyl Ester, 2-Bromo-3-methylbutyric Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-Bromo-2-isopropylacetate, Ethyl 2-Bromo-3-methylbutanoate, Ethyl 2-Bromo-3-methylbutyrate, Ethyl α-Bromoisovalerate, NSC 8866, α-Bromoisovaleric Acid Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H13BrO2/c1-4-10-7(9)6(8)5(2)3/h5-6H,4H2,1-3H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C(Br)C(C)C |
| Nombre IUPAC | etilo 2-bromo-3-metilbutanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 209.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.0099 |