Learn More
2-Bromoisovalerato de etilo, Mikromol™
Código de producto. 30052675
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30052675 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30052675 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1128.01
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-bromisovalerato de etilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-Bromoisovalerate
CAS 609-12-1
Nombres de analitos o componentes Ethyl 2-Bromoisovalerate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C7 H13 Br O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Ethyl 2-Bromoisovalerate
Fórmula InChI InChI=1S/C7H13BrO2/c1-4-10-7(9)6(8)5(2)3/h5-6H,4H2,1-3H3
SMILES CCOC(=O)C(Br)C(C)C
Nombre IUPAC etilo 2-bromo-3-metilbutanoato
Peso molecular (g/mol) 209.08
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.0099 g/mol