Learn More
2-Bromoisovalerato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11430727
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11430727 5 g 5 g
11440727 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11430727 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22525.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 609-12-1 | C7H13BrO2 | 209.083 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 609-12-1
Fórmula molecular C7H13BrO2
Peso molecular (g/mol) 209.083
Número MDL MFCD00026855
Clave InChI WNFUWONOILPKNX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 2-bromoisovalerate, ethyl 2-bromo-3-methylbutyrate, butanoic acid, 2-bromo-3-methyl-, ethyl ester, ethyl .alpha.-bromoisovalerate, 2-bromoisovaleric acid ethyl ester, butyric acid, 2-bromo-3-methyl-, ethyl ester, ethyl 2-bromo-3-methyl-butanoate, .alpha.-bromoisovaleric acid ethyl ester, ethyl, a-bromoisovalerate, ethyl 2-bromo isovalerate
PubChem CID 79068
Nombre IUPAC etilo 2-bromo-3-metilbutanoato
SMILES CCOC(=O)C(C(C)C)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-bromoisovalerate
Punto de ebullición 185°C to 186°C
Temperatura de inflamación 65°C (149°F)
Olor Pungent
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Beilstein 1099039
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.09
Porcentaje de pureza 97%